Learn More
CIQ, MedChemExpress
Código de producto. 16497588
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497588 10 mg 10 miligramos
16493606 25 mg 25 miligramos
16440068 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16497588 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18699
MedChemExpress CIQ is a subunit-selective potentiator of NMDA receptors containing the NR2C or NR2D subunit.
CIQ is a subunit-selective potentiator of NMDA receptors containing the NR2C or NR2D subunit.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CIQ
CAS 486427-17-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H26ClNO5
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (106.85 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CC(Cl)=C1)N2C(COC3=CC=C(OC)C=C3)C4=C(C=C(OC)C(OC)=C4)CC2
Peso molecular (g/mol) 467.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.94
Porcentaje de pureza 98.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration