Learn More
Maleato de ciproxifán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ciproxifan Maleate |
| CAS | 184025-19-2 |
| Fórmula molecular | C16 H18 N2 O2 . C4 H4 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Cyclopropyl[4-[3-(1H-imidazol-4-yl)propoxy]phenyl]-Methanone (2Z)-2-Butenedioate, FUB359 Maleate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18N2O2.C4H4O4/c19-16(12-3-4-12)13-5-7-15(8-6-13)20-9-1-2-14-10-17-11-18-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,10-12H,1-4,9H2,(H,17,18);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| SMILES | OC(=O)\C=C/C(=O)O.O=C(C1CC1)c2ccc(OCCCc3c[nH]cn3)cc2 |
| Nombre IUPAC | ácido (Z)-but-2-enedioico; ciclopropil-[4-[3-(1H-imidazol-4-il)propoxi]fenil]metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 386.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 386.1478 |