Learn More
Ciproxifan maleate, MedChemExpress
Descripción
Ciproxifan maleate (FUB 359 maleate) is a potent, selective, orally bioavailable and competitive antagonist of histamine H3-receptor, with an IC50 of 9.2 nM. Ciproxifan maleate displays low apparent affinity at other receptor subtypes. Ciproxifan maleate can be used for the research of aging disorders and Alzheimer's disease.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ciproxifan maleate |
| CAS | 184025-19-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H22N2O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | FUB 359 maleate |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (258.80 mM) ∣H2O : 3.57 mg/mL (9.24 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C(C1CC1)C2=CC=C(OCCCC3=CNC=N3)C=C2.O=C(O)/C=C\C(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 386.4 |
| Mostrar más |