Learn More
Ciprofloxacina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ciprofloxacin |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18FN3O3/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 331.1332 |
| Porcentaje de pureza | >95% |