Learn More
Ciprofloxacin monohydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Ciprofloxacin (Bay-09867) monohydrochloride is a potent, orally active topoisomerase IV inhibitor. Ciprofloxacin monohydrochloride induces mitochondrial DNA and nuclear DNA damage and lead to mitochondrial dysfunction, ROS production. Ciprofloxacin monohydrochloride has anti-proliferative activity and induces apoptosis. Ciprofloxacin monohydrochloride is a fluoroquinolone antibiotic, exhibiting potent antibacterial activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ciprofloxacin monohydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 93107-08-5 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H19ClFN3O3 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | Bay-09867 monohydrochloride |
| Información de solubilidad | H2O : 12.5 mg/mL (33.99 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (13.59 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |