Learn More
Ciprofloxacino, Mikromol™
Código de producto. 17954006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17954006 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17954006 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0018.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ciprofloxacino
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ciprofloxacin
CAS 85721-33-1
Nombres de analitos o componentes Ciprofloxacin
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H18 F N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinoline carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, AuriPro, BAY-q 3939, Catex, Ciflafin, Cinthocip 500, Ciprine, Cipro IV, Ciprobay 100, Ciprodac, Ciprofloxacillin, Ciprofloxacin, Ciprofloxacine, Ciprolet, Ciprolet DS, Cipromed, Cipronex, Cipropol, Ciproval, Ciprovet, Ciprox, Ciproxim, Ciproxina, Cunesin, Cyclofloxacin, Euciprin, Infu-luxacin, Lipoquin, Novidate, OTO 201, Oftacifox, Otiprio, Procip, Profloxacin, Pulmaquin, Quinox XR, Urociproxin, Enrofloxacin Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18FN3O3/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24)
SMILES OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
Nombre IUPAC Ácido 1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ilquinolin-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 331.34
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 331,1332 g/mol