Learn More
Éster metílico de ciprofloxacino, Mikromol™
Descripción
Éster metílico de ciprofloxacino
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ciprofloxacin Methyl Ester |
| CAS | 107884-23-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Ciprofloxacin Methyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H20 F N3 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ciprofloxacin Methyl Ester, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid methyl ester, Ciprofloxacin methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20FN3O3/c1-25-18(24)13-10-22(11-2-3-11)15-9-16(21-6-4-20-5-7-21)14(19)8-12(15)17(13)23/h8-11,20H,2-7H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O |
| Nombre IUPAC | 1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ilquinolina-3-carboxilato de metilo |
| Mostrar más |