Learn More
Lactato de ciprofloxacino, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30315674 100 mg
1 options
Código de producto. 30315674 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC11668505
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ciprofloxacin lactate
CAS 97867-33-9
Nombres de analitos o componentes Ciprofloxacin lactate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H18 F N3 O3 . C3 H6 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, 2-hydroxypropanoate (1:1), 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, mono(2-hydroxypropanoate) (9CI), Propanoic acid, 2-hydroxy-, compd. with 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid (1:1) (9CI), Ciprofloxacin lactate
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18FN3O3.C3H6O3/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24;1-2(4)3(5)6/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24);2,4H,1H3,(H,5,6)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(O)C(=O)O.OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
Nombre IUPAC ácido 1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ilquinolin-3-carboxílico; ácido 2-hidroxipropanoico
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 421.42
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.1649 g/mol