Learn More
Éster isopropílico de ciprofloxacino, Mikromol™
Descripción
Éster isopropílico de ciprofloxacino
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ciprofloxacin Isopropyl Ester |
| CAS | 1427036-10-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Ciprofloxacin Isopropyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H24 F N3 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ciprofloxacin Isopropyl Ester, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid 1-methylethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24FN3O3/c1-12(2)27-20(26)15-11-24(13-3-4-13)17-10-18(23-7-5-22-6-8-23)16(21)9-14(17)19(15)25/h9-13,22H,3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O |
| Nombre IUPAC | 1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ilquinolina-3-carboxilato de propan-2-ilo |
| Mostrar más |