Learn More
Clorhidrato de ciprofloxacino, MP Biomedicals™
Código de producto. 17630927 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17630927 50 g 50 g
11416981 5 g 5 g
17620927 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17630927 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219902050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    350.00€
    332.85€ / 50 g
    Ahorro 17.15€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Muy eficaz contra un amplio espectro de bacterias y micoplasma. Clorhidrato de ciprofloxacino, MP Biomedicals es un agente antibacteriano de quinolona fluorada. Generalmente se utiliza durante –12 a 20 días en medios de cultivo celular, cambiándose los medios cada 3
Durante la fase de proliferación de una bacteria, se produce una torsión y destorsión segmentaria de los cromosomas. Una enzima llamada ADN girasa desempeña un papel decisivo en este proceso. El ciprofloxacino inhibe esta ADN girasa de una manera que detiene el metabolismo bacteriano, puesto que ya no puede leerse la información vital del cromosoma bacteriano. En última instancia, afecta la replicación del ADN y a la división celular.
El ciprofloxacino se usa con mayor frecuencia para tratar infecciones cutáneas, óseas, de los senos nasales, pulmonares, abdominales y de la vejiga. También se puede utilizar para tratar algunas infecciones de transmisión sexual. Además, el ciprofloxacino se puede utilizar después de la exposición a la inhalación de ántrax para reducir la posibilidad de desarrollar una infección.
CAS 86393-32-0
Fórmula molecular C17H21ClFN3O4
Peso molecular (g/mol) 385.82
Número MDL MFCD00242856
Clave InChI ARPUHYJMCVWYCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Cipro, Ciproxan, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperzinyl)-3-quinolinecarboxylic acid HCl H2O
PubChem CID 62998
ChEBI CHEBI:59936
Nombre IUPAC cloruro de hidrato de ácido de hidrógeno 1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazina-1-il)-1,4-dihidroquinolina-3-carboxílico
SMILES [H+].O.[Cl-].OC(=O)C1=CN(C2CC2)C2=CC(N3CCNCC3)=C(F)C=C2C1=O
Especificaciones
Tipo Ciprofloxacin
Forma física Polvo
pH 3,7 (solución acuosa al 2 %) (bibliografía)
Punto de fusión 313 °C a 322 °C
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Las soluciones de reserva pueden prepararse en agua o en NaOH 0,1M (1-10mg/mL).
Formula Weight (peso de la fórmula) 367,8g/mol (anído).
Grado Not Available