Learn More
Clorhidrato de ciprofloxacino monohidrato, LoGiCal
Código de producto. 30458732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458732 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458732 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0018.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ciprofloxacin Hydrochloride Monohydrate
CAS 86393-32-0
Nombres de analitos o componentes Ciprofloxacin Hydrochloride Monohydrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H18 F N3 O3 . Cl H . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, monohydrochloride (9CI), Adiflox, Alcon Cilox, BAY-o 9867, Bacquinor, Bactiflox, Baflox, Baycip, Belmacina, Bernoflox, Cetraxal, Ciflodal, Ciflox, Cifloxin, Cifran, Cilab, Ciloxan, Cimogal, Ciplox, Ciploxx, Ciplus, Ciprecu, Ciprinol, Cipro, Cipro (pharmaceutical), Cipro optic, Ciprobay, Ciprobay Uro, Ciproben 250, Ciprobid, Ciprobiotic, Ciprocin, Ciprocinol, Ciprodar, Ciprofar, Ciproflox, Ciprofloxacin hydrochloride, Ciprogis, Ciprok, Ciprolin, Ciprolon, Cipromax, Cipromid, Cipromycin, Ciproquinol, Ciprowin, Ciproxan, Ciproxin, Ciproxine, Ciriax, Citopcin, Cixan, Corsacin, Cosflox, Cycin, Cyprobay, Eni, Estecina, Fimoflox, Ipiflox, Kenzoflex, Loxan, Medociprin, Microrgan, Mitroken, NSC 620634, Nivoflox, Opthaflox, Probiox, Proflaxin, Proflox, Proksi 250, Proksi 500, Quindrops, Quinolide, Quintor, Rancif, Ringoran, Roxytal, Septicide, Serviflox, Sipro 250, Sophixin Ofteno, Spitacin, Superocin, Unex, Uniflox, Zoxan, Zumaflox, Enrofloxacin Imp. B (EP), Ciprofloxacin Hydrochloride Monohydrate, Enrofloxacin Imp. B (EP) as Hydrochloride Monohydrate, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid monohydrochloride monohydrate, Enrofloxacin Impurity B as Hydrochloride Monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18FN3O3.ClH.H2O/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24;;/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24);1H;1H2
Tipo de solución Sin diluir
SMILES O.Cl.OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
Nombre IUPAC Ácido 1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ilquinolin-3-carboxílico;hidrato;clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 385.82
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 385,1205 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.