Learn More
Ciprofloxacina, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16626133 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16626133 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16626133 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R1678100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ciprofloxacin
CAS 85721-33-1
% máx. CAS ≤ 100%
Beilstein 3568352
Color Amarillo claro
pH 3 to 4.5
Punto de fusión 258°C
Sinónimo 1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol) 331.38 g/mol
Cantidad 100 mg
Grado Antibióticos