Learn More
Éster etílico de ciprofloxacino, Mikromol™
Descripción
Éster etílico de ciprofloxacino
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ciprofloxacin Ethyl Ester |
| CAS | 105404-65-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Ciprofloxacin Ethyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H22 F N3 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ciprofloxacin Ethyl Ester, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22FN3O3/c1-2-26-19(25)14-11-23(12-3-4-12)16-10-17(22-7-5-21-6-8-22)15(20)9-13(16)18(14)24/h9-12,21H,2-8H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O |
| Nombre IUPAC | 1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ilquinolina-3-carboxilato de etilo |
| Mostrar más |