Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ciprofloxacino, 98 %
Código de producto. 13541640 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13541640 25 g Frasco de vidrio 25 g
13531640 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13541640 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 449620250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    94.65€ / 25 g
    Ahorro 10.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
La ciprofloxacina, n.° de CAS 85721-33-1, es una fluoroquinolona de segunda generación que muestra la actividad antibiótica que se utiliza comúnmente contra organismos susceptibles principalmente bacterias gramnegativas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Información general
• La ciprofloxacina se considera un compuesto de segunda generación de amplio espectro sintético con actividad antibiótica principalmente contra bacterias gramnegativas
• Inhibe la ADN girasa bacteriana y topoisomerasa IV, enzimas esenciales para la replicación de ADN, la división celular y causa roturas de doble cadena en el cromosoma bacteriano
Aplicaciones
• La ciprofloxacina presenta más actividad contra las bacterias gramnegativas que las bacterias grampositivas.
•La ciprofloxacina no presenta resistencia cruzada entre fluoroquinolonas y otras clases de antibióticos, lo que resulta beneficioso en experimentos de laboratorio cuando otros antibióticos ya no son eficaces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85721-33-1
Fórmula molecular C17H18FN3O3
Peso molecular (g/mol) 331.34
Clave InChI MYSWGUAQZAJSOK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ciprofloxacin, ciprofloxacine, ciprobay, ciproxan, ciprofloxacina, cipro, ciprofloxacino, ciprofloxacinum, cipro iv, bacquinor
PubChem CID 2764
ChEBI CHEBI:100241
Nombre IUPAC Ácido 1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ilquinolin-3-carboxílico
SMILES C1CC1N2C=C(C(=O)C3=CC(=C(C=C32)N4CCNCC4)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ciprofloxacin
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 15,2313
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in ethanol, soluble in hot dmso,soluble in hot methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.34
Porcentaje de pureza 98%