Learn More
Ciprofloxacino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15433929 25 g 25 g
15423929 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433929 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61317.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.30€
    139.65€ / 25 g
    Ahorro 28.65€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Agente antibacteriano eficaz contra bacterias anaerobias
Ciprofloxacin, inhibits bacterial DNA gyrase (topoisomerase). Inhibits cell division and causes double-strand breaks in the bacterial chromosome.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Ciprofloxacino, inhibe la ADN girasa (topoisomerasa) bacteriana. Inhibe la división celular y causa roturas de la doble cadena en el cromosoma bacteriano.
Solubilidad
Soluble en HCl 0,1 N a 25 mg/ml. Poco soluble en DMSO.
Notas
Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85721-33-1
Fórmula molecular C17H18FN3O3
Peso molecular (g/mol) 331.347
Número MDL MFCD00185755
Clave InChI MYSWGUAQZAJSOK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2764
ChEBI CHEBI:100241
Nombre IUPAC Ácido 1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ilquinolin-3-carboxílico
SMILES C1CC1N2C=C(C(=O)C3=CC(=C(C=C32)N4CCNCC4)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ciprofloxacin
Tipo Ciprofloxacin
Forma física Polvo
Punto de fusión 253°C to 257°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Beilstein 3568352
Índice Merck 14,2314
Información de solubilidad Soluble in 0;1N HCl at 25mg/ml; Poorly soluble in DMSO
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.3
Porcentaje de pureza 98%