Learn More
Ciprofibrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ciprofibrate |
| CAS | 52214-84-3 |
| Fórmula molecular | C13 H14 Cl2 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Ciprofibrate, 2-[4-[(1RS)-2,2-Dichlorocyclopropyl]phenoxy]-2-methylpropanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14Cl2O3/c1-12(2,11(16)17)18-9-5-3-8(4-6-9)10-7-13(10,14)15/h3-6,10H,7H2,1-2H3,(H,16,17) |
| SMILES | CC(C)(Oc1ccc(cc1)C2CC2(Cl)Cl)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-(2,2-diclorociclopropil)fenoxi]-2-metilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 289.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.032 |