Learn More
Ciprofibrato, Mikromol™
Código de producto. 18033770
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
18033770 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18033770 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1141.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ciprofibrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ciprofibrate
CAS 52214-84-3
Nombres de analitos o componentes Ciprofibrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H14 Cl2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ciprofibrate, 2-[4-[(1RS)-2,2-Dichlorocyclopropyl]phenoxy]-2-methylpropanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14Cl2O3/c1-12(2,11(16)17)18-9-5-3-8(4-6-9)10-7-13(10,14)15/h3-6,10H,7H2,1-2H3,(H,16,17)
SMILES CC(C)(Oc1ccc(cc1)C2CC2(Cl)Cl)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-(2,2-diclorociclopropil)fenoxi]-2-metilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 289.15
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.032 g/mol