Learn More
Éster Metílico de Ciprofibrato, TRC
Código de producto. 30134334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134334 1 g 1 g
30005151 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134334 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4824851G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130232-51-8
Fórmula molecular C14H16Cl2O3
Peso molecular (g/mol) 303.18
Sinónimo 2-[4-(2,2-Dichlorocyclopropyl)phenoxy]-2-methyl-propanoic Acid Methyl Ester, (±)-2-[4-(2,2-Dichlorocyclopropyl)phenoxy]-2-methyl-propanoic Acid Methyl Ester;
Nombre IUPAC Metil 2-[4-(2,2-diclorociclopropil)fenoxi]-2-metilpropanoato
SMILES COC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C2CC2(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ciprofibrate Methyl Ester
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16Cl2O3/c1-13(2,12(17)18-3)19-10-6-4-9(5-7-10)11-8-14(11,15)16/h4-7,11H,8H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.0476