Learn More
Ciprofibrate, MedChemExpress
Código de producto. 16498406
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498406 100 mg 100 miligramos
16432196 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16498406 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0664
MedChemExpress Ciprofibrate (Win35833) is a potent peroxisome proliferator and increases the phosphorylation level of the PPARalpha. Ciprofibrate acts as an orally active hypolipidaemic agent and can be used for the research of primary hyperlipidaemias.
Ciprofibrate (Win35833) is a potent peroxisome proliferator and increases the phosphorylation level of the PPARalpha. Ciprofibrate acts as an orally active hypolipidaemic agent and can be used for the research of primary hyperlipidaemias.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ciprofibrate
CAS 52214-84-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H14Cl2O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Win35833
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (345.84 mM)
SMILES CC(C)(OC1=CC=C(C2C(Cl)(Cl)C2)C=C1)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 289.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.15
Porcentaje de pureza 99.79%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death