Learn More
Ciprofibrato, LoGiCal
Código de producto. 30458180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458180 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458180 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1141.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ciprofibrate
CAS 52214-84-3
Nombres de analitos o componentes Ciprofibrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H14 Cl2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ciprofibrate, 2-[4-[(1RS)-2,2-Dichlorocyclopropyl]phenoxy]-2-methylpropanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14Cl2O3/c1-12(2,11(16)17)18-9-5-3-8(4-6-9)10-7-13(10,14)15/h3-6,10H,7H2,1-2H3,(H,16,17)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)(Oc1ccc(cc1)C2CC2(Cl)Cl)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-(2,2-diclorociclopropil)fenoxi]-2-metilpropanoico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 289.15
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.032 g/mol