Learn More
Éster etílico de ciprofibrato, TRC
Código de producto. 30133966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133966 1 g 1 g
30011159 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133966 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4824901G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52179-28-9
Fórmula molecular C15 H18 Cl2 O3
Peso molecular (g/mol) 317.21
Sinónimo 2-[4-(2,2-dichlorocyclopropyl)phenoxy]-2-methylpropanoic Acid Ethyl Ester, Ciprofibrate ethyl ester, Ethyl 2-[p-(2,2-dichlorocyclopropyl)phenoxy]-2-methylpropionate, Ethyl ciprofibrate, Ethyl 2-[4-[(1RS)-2,2-Dichlorocyclopropyl]phenoxy]-2-methylpropanoate, Ciprofibrate Imp. E (EP)
Nombre IUPAC Etil 2-[4-(2,2-diclorociclopropil)fenoxi]-2-metilpropanoato
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C2CC2(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ciprofibrate ethyl ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18Cl2O3/c1-4-19-13(18)14(2,3)20-11-7-5-10(6-8-11)12-9-15(12,16)17/h5-8,12H,4,9H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.0633
Porcentaje de pureza >95%