Learn More
Cinromido, TRC
Código de producto. 30363664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363664 10 g 10 g
30362935 1 g 1 g
30361639 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363664 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC59646310G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58473-74-8
Fórmula molecular C11H12BrNO
Peso molecular (g/mol) 254.12
Sinónimo (2E)-3-(3-Bromophenyl)-N-ethyl-2-propenamide, (E)-3-(3-Bromophenyl)-N-ethyl-2-propenamide, BW 122U, Vumide
Nombre IUPAC (E)-3-(3-bromofenil)-N-etilprop-2-enamida
SMILES CCNC(=O)\C=C\c1cccc(Br)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinromide
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12BrNO/c1-2-13-11(14)7-6-9-4-3-5-10(12)8-9/h3-8H,2H2,1H3,(H,13,14)/b7-6+
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.0102