Learn More
Cinromide, MedChemExpress
Código de producto. 16428716
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16428716 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16428716 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1274
MedChemExpress Cinromide is an anticonvulsant agent. Cinromide inhibits epithelial neutral amino acid transporter B0AT1 (SLC6A19) with an IC50 of 0.5 μM.
Cinromide is an anticonvulsant agent. Cinromide inhibits epithelial neutral amino acid transporter B0AT1 (SLC6A19) with an IC50 of 0.5 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinromide
CAS 58473-74-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H12BrNO
Cantidad 100 mg
Sinónimo trans-3-Bromo-N-ethylcinnamamide
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (983.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC)/C=C/C1=CC=CC(Br)=C1
Peso molecular (g/mol) 254.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.12
Porcentaje de pureza 99.23%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation