Learn More
Cinpereno, LoGiCal
Descripción
Cinpereno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cinperene |
| CAS | 14796-24-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Cinperene |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H28 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | [3,4'-Bipiperidine]-2,6-dione, 3-phenyl-1'-(3-phenyl-2-propen-1-yl)-, Glutarimide, 2-(1-cinnamyl-4-piperidyl)-2-phenyl- (7 CI,8 CI), [3,4'-Bipiperidine]-2,6-dione, 3-phenyl-1'-(3-phenyl-2-propenyl)- (9 CI), 1-Cinnamyl-4-(2,6-dioxo-3-phenyl-3-piperidyl)piperidine, 2-(1-Cinnamyl-4-piperidyl)-2-phenylglutarimide, Cinperene, R 5046 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C25H28N2O2/c28-23-13-16-25(24(29)26-23,21-11-5-2-6-12-21)22-14-18-27(19-15-22)17-7-10-20-8-3-1-4-9-20/h1-12,22 H,13-19H2,(H,26,28,29) |
| SMILES | O=C1CCC(C2CCN(CC=Cc3ccccc3)CC2)(C(=O)N1)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 3-fenil-3-[1-(3-fenilprop-2-enil)piperidin-4-il]piperidina-2,6-diona |
| Mostrar más |