Learn More
Cinoxato, TRC
Código de producto. 30367075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367075 250 mg 250 miligramos
30352425 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30367075 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC475800250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-28-9
Fórmula molecular C14 H18 O4
Peso molecular (g/mol) 250.29
Sinónimo 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenoic Acid 2-Ethoxyethyl Ester, p-Methoxycinnamic Acid 2-Ehoxyethyl Ester, 2-Ethoxyehanol p-Methoxycinnamate, 2-Ethoxyethyl 4-Methoxycinnamate, 2-Ethoxyethyl p-Methoxycinnamate, Giv Tan F, Give-Tan, Phiasol, Sundare
Nombre IUPAC 2-etoxietil (E)-3-(4-metoxifenil)prop-2-enoato
SMILES CCOCCOC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinoxate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18O4/c1-3-17-10-11-18-14(15)9-6-12-4-7-13(16-2)8-5-12/h4-9H,3,10-11H2,1-2H3/b9-6+
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1205
Porcentaje de pureza >95%