Learn More
Cinoxacina, TRC
Código de producto. 17988104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17988104 1 g 1 g
17957824 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17988104 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4757001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28657-80-9
Fórmula molecular C12 H10 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 262.22
Sinónimo [1,3]Dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carboxylic acid, 1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-, 1-Ethyl-3-carboxy-6,7-methylenedioxy-4-cinnolone, Cinobac, Cinobactin, Cinoxacin, Compound 64716, NSC 304467, Noxigram, Uronorm
Nombre IUPAC 1-etil-4-oxo-[1,3]dioxolo[4,5-g]cinnolina-3-carboxílico ácido
SMILES CCN1N=C(C(=O)O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinoxacin
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10N2O5/c1-2-14-7-4-9-8(18-5-19-9)3-6(7)11(15)10(13-14)12(16)17/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.059