Learn More
cinoxacina, Mikromol™
Código de producto. 17969284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17969284 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17969284 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1991.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cinoxacina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinoxacin
CAS 28657-80-9
Nombres de analitos o componentes Cinoxacin
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H10 N2 O5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo [1,3]Dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carboxylic acid, 1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-, 1-Ethyl-3-carboxy-6,7-methylenedioxy-4-cinnolone, Cinobac, Cinobactin, Cinoxacin, Compound 64716, NSC 304467, Noxigram, Uronorm
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10N2O5/c1-2-14-7-4-9-8(18-5-19-9)3-6(7)11(15)10(13-14)12(16)17/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,16,17)
SMILES CCN1N=C(C(=O)O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
Nombre IUPAC Ácido 1-etil-4-oxo-[1,3]dioxolo[4,5-g]cinolina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 262.22
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 262,059 g/mol