Learn More
Cinoxacin, MedChemExpress
Código de producto. 16478596
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478596 100 mg 100 miligramos
16424547 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16478596 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1085
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Cinoxacin (Compound 64716), a synthetic antimicrobial related to the quinolone class of orally active antibacterial agent. Cinoxacin has antibacterial activity against many gram-negative aerobic bacteria and inhibits bacterial DNA synthesis. Cinoxacin can be used for the research of urinary tract infections and bacterial prostatitis.
Cinoxacin (Compound 64716), a synthetic antimicrobial related to the quinolone class of orally active antibacterial agent. Cinoxacin has antibacterial activity against many gram-negative aerobic bacteria and inhibits bacterial DNA synthesis. Cinoxacin can be used for the research of urinary tract infections and bacterial prostatitis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinoxacin
Forma física Solid
CAS 28657-80-9
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H10N2O5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Compound 64716
Información de solubilidad DMSO : 8.33 mg/mL (31.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NN(CC)C2=C(C=C3C(OCO3)=C2)C1=O)O
Peso molecular (g/mol) 262.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.22
Porcentaje de pureza 98.0%