Learn More
Cinoxacina, LoGiCal
Código de producto. 30461775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461775 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461775 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1991.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinoxacin
CAS 28657-80-9
Nombres de analitos o componentes Cinoxacin
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H10 N2 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo [1,3]Dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carboxylic acid, 1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-, 1-Ethyl-3-carboxy-6,7-methylenedioxy-4-cinnolone, Cinobac, Cinobactin, Cinoxacin, Compound 64716, NSC 304467, Noxigram, Uronorm
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10N2O5/c1-2-14-7-4-9-8(18-5-19-9)3-6(7)11(15)10(13-14)12(16)17/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,16,17)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CCN1N=C(C(=O)O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
Nombre IUPAC Ácido 1-etil-4-oxo-[1,3]dioxolo[4,5-g]cinolina-3-carboxílico
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 262.22
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 262,059 g/mol