Learn More
Cinoctramide, MedChemExpress
Código de producto. 16408668
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16408668 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16408668 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1084
MedChemExpress Cinoctramide is an intermediate of pharmaceutical synthesis. Cinoctramide can be used for the research of autoimmune diseases.
Cinoctramide is an intermediate of pharmaceutical synthesis. Cinoctramide can be used for the research of autoimmune diseases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinoctramide
CAS 28598-08-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H27NO4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (374.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCCCCCC1)/C=C/C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2
Peso molecular (g/mol) 333.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.42
Porcentaje de pureza 99.87%
Grado Research
Forma física Solid