Learn More
Cinobufotalina, TRC
Código de producto. 30011340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011340 5 mg 5 miligramos
30010227 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011340 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4755035MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1108-68-5
Fórmula molecular C26 H34 O7
Peso molecular (g/mol) 458.54
Sinónimo (3β,5β,15β,16β)-16-(acetyloxy)-14,15-epoxy-3,5-dihydroxy-bufa-20,22-dienolide
Nombre IUPAC [(1R,2S,4R,5R,6R,7R,10S,11R,14S,16S)-14,16-dihidroxi-7,11-dimetilo-6-(6-oxopirano-3-il)-3-oxapenteciclo[8.8.0.02,4.02,7.011,16]octadecan-5-il] acetato
SMILES CC(=O)O[C@H]1[C@H]2O[C@]23[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]3(C)[C@H]1C6=COC(=O)C=C6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinobufotalin
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H34O7/c1-14(27)32-21-20(15-4-5-19(29)31-13-15)24(3)10-7-17-18(26(24)22(21)33-26)8-11-25(30)12-16(28)6-9-23(17,25)2/h4-5,13,16-18,20-22,28,30H,6-12H2,1-3H3/t16-,17-,18+,20-,21+,22+,23+,24+,25-,26+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.2304