Learn More
Cinobufagine, TRC
Código de producto. 30368271
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368271 1 mg 1 miligramo
30354177 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30368271 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4755001MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 470-37-1
Fórmula molecular C26 H34 O6
Peso molecular (g/mol) 442.54
Sinónimo NSC 90325, Cinobufagin (6CI), 14,15-Epoxy-14H-cyclopenta[a]phenanthrene, bufa-20,22-dienolide deriv., 14,15β-Epoxy-3β,16β-dihydroxy-5β-bufa-20,22-dienolide 16-Acetate, (3β,5β,15β,16β)-16-(Acetyloxy)-14,15-epoxy-3-hydroxy-bufa-20,22-dienolide
Nombre IUPAC [(1R,2S,4R,5R,6R,7R,10S,11S,14S,16R)-14-hidroxi-7,11-dimetilo-6-(6-oxopirano-3-il)-3-oxapenteciclo[8.8.0.02,4.02,7.011,16]octadecan-5-yl] acetato
SMILES CC(=O)O[C@H]1[C@H]2O[C@]23[C@@H]4CC[C@@H]5C[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]3(C)[C@H]1C6=COC(=O)C=C6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinobufagin
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H34O6/c1-14(27)31-22-21(15-4-7-20(29)30-13-15)25(3)11-9-18-19(26(25)23(22)32-26)6-5-16-12-17(28)8-10-24(16,18)2/h4,7,13,16-19,21-23,28H,5-6,8-12H2,1-3H3/t16-,17+,18+,19-,21+,22-,23-,24+,25-,26-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.2355