Learn More
MedChemExpress Cinobufagin
Código de producto. 16428978
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16428978 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16428978 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0421
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress Cinobufagin, a kind of Chinese materia medica with antitumor effect, is widely used in clinical practice, especially in anti-liver cancer.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 442.54 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 470-37-1
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.9%
Solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (225.97 mM)
Sinónimo Cinobufagine
Objetivo Autophagy∣Apoptosis