Learn More
Diclorhidrato de óxido de cinarizina N4, Mikromol™
Código de producto. 30051056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051056 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051056 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1038.110025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de óxido de cinarizina N4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinnarizine N4-Oxide Dihydrochloride
CAS 2734084-16-1
Nombres de analitos o componentes Cinnarizine N4-Oxide Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C26 H28 N2 O . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Cinnarizine N4-Oxide Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C26H28N2O.2ClH/c29-28(20-10-13-23-11-4-1-5-12-23)21-18-27(19-22-28)26(24-14-6-2-7-15-24)25-16-8-3-9-17-25;;/h1-17,26H,18-22H2;2*1H/b13-10+;;
SMILES Cl.Cl.[O-][N+]1(C\C=C\c2ccccc2)CCN(CC1)C(c3ccccc3)c4ccccc4
Nombre IUPAC 4-benzhidril-1-óxido-1-[(E)-3-fenilprop-2-enil]piperazin-1-io; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 457.44
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.1735 g/mol