Learn More
Cinnarizine, MedChemExpress
Código de producto. 16418606
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16418606 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16418606 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1090
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Cinnarizine is an antihistamine and a calcium channel blocker, promote cerebral blood flow, used to treat cerebral apoplexy, post-trauma cerebral symptoms, and cerebral arteriosclerosis.
Cinnarizine is an antihistamine and a calcium channel blocker, promote cerebral blood flow, used to treat cerebral apoplexy, post-trauma cerebral symptoms, and cerebral arteriosclerosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinnarizine
CAS 298-57-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H28N2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 7.14 mg/mL (19.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES N1(C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)CCN(C/C=C/C4=CC=CC=C4)CC1
Peso molecular (g/mol) 368.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.51
Porcentaje de pureza 99.63%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation