Learn More
Cinarizina EP Impureza E, Mikromol™
Código de producto. 30049880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049880 25 mg 25 miligramos
17992066 100 mg 100 miligramos
30462187 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30049880 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1038.060025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cinarizina EP Impureza E
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Bis(diphenylmethyl)piperazine
CAS 216581-01-0
Nombres de analitos o componentes 1,4-Bis(diphenylmethyl)piperazine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C30 H30 N2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1,4-Bis(diphenylmethyl)piperazine, Cinnarizine Imp. E (EP), Cinnarizine Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C30H30N2/c1-5-13-25(14-6-1)29(26-15-7-2-8-16-26)31-21-23-32(24-22-31)30(27-17-9-3-10-18-27)28-19-11-4-12-20-28/h1-20,29-30H,21-24H2
SMILES C1CN(CCN1C(c2ccccc2)c3ccccc3)C(c4ccccc4)c5ccccc5
Nombre IUPAC 1,4-dibenzhidrilpiperazina
Peso molecular (g/mol) 418.57
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.2409 g/mol