Learn More
Cinarizina-d8 2HCl (piperazina-d8), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cinnarizine-D8 (piperazine-D8) Dihydrochloride |
| CAS | 1276545-36-8 |
| Fórmula molecular | C26 D8 H20 N2 . 2 Cl H |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | 1-Benzhydryl-4-cinnamyl-2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazine dihydrochloride, Cinnarizine-d8 dihydrochloride, Cinnarizine-D8 (piperazine-D8) dihydrochloride, 1-(Diphenylmethyl)-4-(3-phenyl-2-propenyl)piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8 dihydrochloride, 1-Cinnamyl-4-(diphenylmethyl)piperazine-d8 dihydrochloride, Cinnarizine-d8 2 HCl (piperazine-d8) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C26H28N2.2 ClH/c1-4-11-23(12-5-1)13-10-18-27-19-21-28(22-20-27)26(24-14-6-2-7-15-24)25-16-8-3-9-17-25;;/h1-17,26 H,18-22H2;2*1 H/i19D2,20D2,21D2,22D2;; |
| SMILES | Cl.Cl.[2 H]C1([2 H])N(CC=Cc2ccccc2)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(C(c3ccccc3)c4ccccc4)C1([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1-benzhidril-2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-4-(3-fenilprop-2-enil)piperazina; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 449.4851 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 448.2288 g/mol |
| Mostrar más |