Learn More
Cinamilidenacetofenona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11472068 5 g 5 g
11482068 25 g 25 g
11492068 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472068 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15114.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 614-57-3 | C17H14O | 234.298 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 614-57-3
Fórmula molecular C17H14O
Peso molecular (g/mol) 234.298
Número MDL MFCD00020692
Clave InChI QONKLJMPKWQQFG-HPIZBCMHSA-N
Sinónimo cinnamylideneacetophenone, cinnamalacetophenone, 5-phenyl-2,4-pentadienophenone, 5-phenylpenta-2,4-dienophenone, 2e,4e-1,5-diphenylpenta-2,4-dien-1-one, ?,e-1,5-diphenyl-2,4-pentadien-1-one, 2,4-pentadienophenone, 5-phenyl, 2,4-pentadien-1-one, 1,5-diphenyl-, ?,e, 1,5-diphenyl-2,4-pentadien-1-one, 2,4-pentadien-1-one, 1,5-diphenyl
PubChem CID 1549519
Nombre IUPAC (2E,4E)-1,5-Difenilpenta-2,4-dien-1-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC=CC(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinnamylideneacetophenone
Punto de fusión 100°C to 102°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1870052
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.3
Porcentaje de pureza ≥98%