Learn More
Clorhidrato de cinamilamina, TRC
Código de producto. 30349212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30349212 100 mg 100 miligramos
30351080 500 mg 500 miligramos
30368309 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30349212 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC442090100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5586-89-0
Fórmula molecular C9 H11 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 169.65
Sinónimo 3-Phenyl-2-Propen-1-amine Hydrochloride (1:1), 2-Propen-1-amine, 3-phenyl-, hydrochloride (9CI), Cinnamylamine, hydrochloride (6CI,7CI,8CI)
Nombre IUPAC (E)-3-fenilprop-2-en-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.NC\C=C\c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinnamylamine Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-7H,8,10H2;1H/b7-4+;
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0658