Learn More
Cloruro de cinamilo, 95 % trans, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cinnamyl chloride |
| Nombre de nota | 95% trans |
| Punto de fusión | 7.0°C |
| Color | De marrón amarillento a amarillo |
| Densidad | 1.0960g/mL |
| Punto de ebullición | 120.0°C to 126.0°C (15.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 79°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | C6H5CH=CHCH2Cl |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Cinnamyl chloride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.