Learn More
Cloruro de cinamilo, 95 %, estabilizado con carbonato sódico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457027 50 g 50 g
11467027 250 g 250 g
11447027 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14408.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2687-12-9 | C9H9Cl | 152.62 g/mol
Cinnamyl chloride is used in the enantioselective total synthesis of helioporins C and E, bioactive marine diterpenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de cinamilo se utiliza en la síntesis total enantioselectiva de helioporinas C y E, diterpenos marinos bioactivos.
Solubilidad
Soluble en agua (0,2 g/L a 20 °C).
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Temperatura de almacenamiento recomendada: de 2 a 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2687-12-9
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinnamyl chloride
Nombre de nota stabilized with sodium carbonate
Punto de fusión 7°C
Densidad 1.096
Punto de ebullición 86°C to 87°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Fórmula molecular C9H9Cl
Índice de refracción 1.5845
Número MDL MFCD00000986
Cantidad 50 g
Número UN UN2927
Beilstein 741974
Sinónimo cinnamyl chloride, 3-chloroprop-1-en-1-yl benzene, 3-chloro-1-phenyl-1-propene, trans-cinnamyl chloride, 1e-3-chloroprop-1-en-1-yl benzene, benzene, 3-chloropropenyl, e-3-chloroprop-1-enyl benzene, unii-2i1adl56tx, 2i1adl56tx, cinnamylchloride
Información de solubilidad Soluble in water (0.2g/L at 20°C).
Clave InChI IWTYTFSSTWXZFU-QPJJXVBHSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CCCl
Nombre IUPAC [(E)-3-cloroprop-1-enil]benceno
Peso molecular (g/mol) 152.62
PubChem CID 639658
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.62
Porcentaje de pureza 95%