Learn More
Bromuro de cinamilo, TRC
Código de producto. 30353766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30353766 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30353766 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4420352.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinnamyl Bromide
CAS 4392-24-9
Fórmula molecular C9H9Br
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 1-Bromo-3-phenyl-2-propene, (3-Bromo-1-propenyl)benzene, (3-Bromo-1-propen-1-yl)benzene, 1-Phenyl-3-bromo-1-propene, 3-Bromo-1-phenylprop-1-ene, 3-Bromo-1-phenylpropene, 3-Bromoprop-1-en-1-ylbenzene, 3-Phenyl-2-propenyl Bromide3-Phenylallyl Bromide, Cinnamyl Bromide, NSC 78446
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9Br/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H,8H2/b7-4+
SMILES BrC\C=C\c1ccccc1
Nombre IUPAC [(E)-3-bromoprop-1-enil]benceno
Peso molecular (g/mol) 197.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.9888