Learn More
Bromuro de cinamilo, TRC
Código de producto. 30355281
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30355281 250 mg
1 options
Código de producto. 30355281 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC442035250MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinnamyl Bromide
CAS 4392-24-9
Fórmula molecular C9H9Br
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-Bromo-3-phenyl-2-propene, (3-Bromo-1-propenyl)benzene, (3-Bromo-1-propen-1-yl)benzene, 1-Phenyl-3-bromo-1-propene, 3-Bromo-1-phenylprop-1-ene, 3-Bromo-1-phenylpropene, 3-Bromoprop-1-en-1-ylbenzene, 3-Phenyl-2-propenyl Bromide3-Phenylallyl Bromide, Cinnamyl Bromide, NSC 78446
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9Br/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H,8H2/b7-4+
SMILES BrC\C=C\c1ccccc1
Nombre IUPAC [(E)-3-bromoprop-1-enil]benceno
Peso molecular (g/mol) 197.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.9888