Learn More
Bromuro de cinnamilo, predominantemente trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304594
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11304594 5 g 5 g
11314594 25 g 25 g
11324594 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11304594 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01420.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4392-24-9 | C9H9Br | 197.075 g/mol
Cinnamyl bromide, is used in the synthesis of naftifine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de cinamilo se utiliza en la síntesis de naftifina.
Solubilidad
Soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4392-24-9
Fórmula molecular C9H9Br
Peso molecular (g/mol) 197.075
Número MDL MFCD00000245
Clave InChI RUROFEVDCUGKHD-QPJJXVBHSA-N
Sinónimo cinnamyl bromide, 3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, e-3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, 3-bromo-1-phenyl-1-propene, 3-bromo-1-phenyl propene-1, e-3-bromoprop-1-enyl benzene, 3-bromo-propenyl-benzene, e-cinnamyl bromide, trans-cinnamyl bromide
PubChem CID 5357478
Nombre IUPAC [(E)-3-bromoprop-1-enil]benceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinnamyl bromide
Nombre de nota predominantly trans
Punto de fusión 26°C to 29°C
Punto de ebullición 88°C to 90°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Índice de refracción 1.621
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 605833
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.08
Porcentaje de pureza 95%