Learn More
Alcohol de canela, TRC
Código de producto. 30179143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179143 1 g 1 g
30179052 10 g 10 g
30179021 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179143 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4421101G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-54-1
Fórmula molecular C9 H10 O
Peso molecular (g/mol) 134.18
Sinónimo Cinnamyl alcohol (6CI,8CI), 3-Phenyl-2-propen-1-ol, 1-Phenyl-3-hydroxy-1-propene, 1-Phenylprop-1-en-3-ol, 3-Hydroxy-1-phenylprop-1-ene, 3-Phenyl-2-propene-1-ol, 3-Phenyl-2-propenol, 3-Phenylallyl alcohol, Cinnamic alcohol, NSC 623440, NSC 8775, Styrone, Styryl alcohol, Styryl carbinol, γ-Phenylallyl alcohol
Nombre IUPAC 3-fenilprop-2-en-1-ol
SMILES OCC=Cc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinnamyl Alcohol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7,10H,8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0732