Learn More
Alcohol cinamílico, 98 % trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10746361 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
5 g
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10746361 5 g Frasco de vidrio 5 g
10755041 100 g Frasco de vidrio 100 g
10645772 250 g Frasco de vidrio 250 g
10316890 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Código de producto. 10746361 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 148520050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 104-54-1 | C9H10O | 134.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-54-1
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.18
Número MDL MFCD00002921
Clave InChI OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
Sinónimo cinnamyl alcohol, cinnamic alcohol, 3-phenyl-2-propen-1-ol, 3-phenylprop-2-en-1-ol, zimtalcohol, styryl carbinol, e-3-phenylprop-2-en-1-ol, 3-phenylallyl alcohol, trans-cinnamyl alcohol, styryl alcohol
PubChem CID 5315892
ChEBI CHEBI:33227
Nombre IUPAC (E)-3-fenilprop-2-en-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinnamyl alcohol
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 31.0°C to 35.0°C
Color Blanco
Densidad 1.0400g/mL
Punto de ebullición 258.0°C
Temperatura de inflamación 126°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH=CHCH2OH
Cantidad 5 g
Beilstein 06, 570
Índice Merck 15, 2303
Gravedad específica 1.04
Información de solubilidad Solubility in water: 1.8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, methanol, clearly soluble in 3 volumes 50% alcohol, freely soluble in alcohol, ether, and other, common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 98% trans
Forma física Cristalino de baja fusión sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cinnamyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.