Learn More
Alcohol cinamílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489943 1000 g 1000 g
11499943 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489943 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13025.0B
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 104-54-1 | C9H10O | 134.178 g/mol
Cinnamyl alcohol is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used in perfumery and as well as a deodorant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol cinamílico es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. También se utiliza en perfumería y desodorantes.
Solubilidad
Soluble en agua 1,8 g/l (20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-54-1
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.178
Número MDL MFCD00002921
Clave InChI OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
Sinónimo cinnamyl alcohol, cinnamic alcohol, 3-phenyl-2-propen-1-ol, 3-phenylprop-2-en-1-ol, zimtalcohol, styryl carbinol, e-3-phenylprop-2-en-1-ol, 3-phenylallyl alcohol, trans-cinnamyl alcohol, styryl alcohol
PubChem CID 5315892
ChEBI CHEBI:33227
Nombre IUPAC (E)-3-fenilprop-2-en-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinnamyl alcohol
Punto de fusión 32°C to 35°C
Densidad 1.044
Punto de ebullición 257°C to 258°C
Temperatura de inflamación 126°C (258°F)
Olor Pleasant
Fórmula lineal C6H5CH=CHCH2OH
Cantidad 1000 g
Beilstein 1903999
Índice Merck 14,2302
Información de solubilidad Soluble in water 1.8g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 98%