Learn More
Cloruro de cinamoilo, 98%, predominantemente trans
Código de producto. 10416720 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10416720 5 g Frasco de vidrio 5 g
10316030 100 g Frasco de vidrio 100 g
10687632 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10416720 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 110390050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS : 102-92-1 | C₃H₃ClO | 166,61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-92-1
Fórmula molecular C9H7ClO
Peso molecular (g/mol) 166.61
Número MDL MFCD00000732
Clave InChI WOGITNXCNOTRLK-VOTSOKGWSA-N
Sinónimo cinnamoyl chloride, cinnamic acid chloride, cinnamic chloride, trans-3-phenylacryloyl chloride, 2-propenoyl chloride, 3-phenyl, cinnamoylchloride, e-cinnamoyl chloride, trans-cinnamoyl chloride, 2e-3-phenylprop-2-enoyl chloride, 3-phenyl-2-propenoyl chloride
PubChem CID 5354261
Nombre IUPAC cloruro de (E)-3-fenilprop-2-enoil
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinnamoyl chloride
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 33.0°C to 37.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 256.0°C to 258.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH=CHCOCl
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 2301
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in hydrocarbons and esters,soluble in dioxane,very soluble in logroin
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.61
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación