Learn More
Canelanitrilo, TRC
Código de producto. 30368668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368668 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30368668 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4420105G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinnamonitrile
CAS 1885-38-7
Fórmula molecular C9H7N
Cantidad 5 g
Sinónimo (2E)-3-phenyl-2-propenenitrile, (2E)-3-Phenylprop-2-enenitrile, trans-3-Phenyl-2-propenenitrile, trans-3-Phenylpropenonitrile, trans-Cinnamonitrile, trans-beta-Phenylacrylonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7N/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H/b7-4+
SMILES N#C\C=C\c1ccccc1
Nombre IUPAC (E)-3-fenilprop-2-enonitrilo
Peso molecular (g/mol) 129.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.0578