Learn More
Cinamonitrilo, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11408176 25 g 25 g
11418176 100 g 100 g
11428176 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11408176 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15301.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 4360-47-8 | C9H7N | 129.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4360-47-8
Fórmula molecular C9H7N
Peso molecular (g/mol) 129.16
Número MDL MFCD00001930
Clave InChI ZWKNLRXFUTWSOY-QPJJXVBHSA-N
Sinónimo cinnamonitrile, trans-cinnamonitrile, styryl cyanide, cinnamyl nitrile, 3-phenylacrylonitrile, beta-cyanostyrene, cinnamonitrile, e, 3-phenyl-2-propenenitrile, acrylonitrile, 3-phenyl, e-3-phenylprop-2-enenitrile
PubChem CID 1550846
Nombre IUPAC (E)-3-fenilprop-2-enonitrilo
SMILES N#C\C=C\C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinnamonitrile
Nombre de nota cis + trans
Densidad 1.029
Punto de ebullición 253°C to 254°C
Temperatura de inflamación 126°C (258°F)
Índice de refracción 1.596
Cantidad 25 g
Beilstein 1209545
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza 97%